Kluczowe dokumenty
CRMUPMLUB
Flash Point Standard
PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
according to ASTM® D93
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
petroleum
pharmaceutical
Format
neat
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla aktualnych partii wszystkich wzorców temperatury zapłonu Paragon Cleveland Open Cup można znaleźć na stronie Strona internetowa Paragon Scientific
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem odniesienia (CRM), wyprodukowanym zgodnie z akredytacją UKAS.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)