C9386
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, 8-12% amino, suitable for biotechnology and microbiology
Synonim(y):
845 SF
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hy-Case® SF, Casein acid hydrolysate, from bovine milk
pochodzenie biologiczne
bovine milk
Poziom jakości
Formularz
powder
analiza azotu
8-12% amino, ≥12.5% total
strata
≤11% loss on drying
pH
5.4-7.4
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
10-30°C
przydatność
Streptococcus spp.
Streptomyces spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Powiązanie
Rekonstytucja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.