Kluczowe dokumenty
BCR639
Human serum (Al, Se, Zn)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
human
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR639
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)