Key Documents
BCR304
Human serum (Ca, Mg, Li)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
human
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
clinical testing
format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR304
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)