Merck
94876
Supelco
Sulbactam
analytical standard
Synonim(y):
(2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shu Xia et al.
PloS one, 9(7), e100707-e100707 (2014-07-02)
To investigate CTX-M genotypes among extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli (ESBL-EC) isolated from patients with community-onset and hospital-onset infections in China, their clonality and the distribution of CTX-M variants in different specimens of community-onset and hospital-onset infections. ESBL-EC isolates were collected
A S Levin
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 8(3), 144-153 (2002-05-16)
Recent studies have highlighted the emergence of infections involving multiresistant Acinetobacter clinical isolates. Sulbactam offers direct antimicrobial activity against Acinetobacter species. Accordingly, co-administration of sulbactam with ampicillin or cefoperazone offers the potential of effective empirical therapy against Acinetobacter and other
M Akova
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 14 Suppl 1, 185-188 (2007-12-25)
Sulbactam irreversibly inhibits the hydrolytic activity of beta-lactamases. This compound is commercially available in combination with either ampicillin or cefoperazone. In each instance, the activity of the partner antibiotic against beta-lactamase-producing bacteria is restored. One of the particular advantages of
J D Williams
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 24(3), 494-497 (1997-03-01)
beta-Lactamase inhibitors such as sulbactam are beta-lactam compounds that have low antimicrobial activity but are able to inhibit enzymes (beta-lactamases) that destroy beta-lactam antibiotics like penicillins and cephalosporins. The main activity of beta-lactamase inhibitors is directed against plasmid-mediated transferable enzymes
G S Singh
Mini reviews in medicinal chemistry, 4(1), 93-109 (2004-02-03)
Beta-lactam ring-containing compounds such as penicillins, ampicillin, amoxicillin, cephalosporins and carbapenems are among the most famous antibiotics. This article reviews the recent developments in study of cephems, oxacephems, penams and sulbactam. Many of the compounds reviewed have potential antibacterial activity