Kluczowe dokumenty
937037
cataCXium A Pd G4 ChemBeads
Synonim(y):
cataCXium A Pd G4, [di(adamantan-1-yl)(butyl)phosphine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
skład
, 4-6 wt. % (loading of catalyst)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
CCCCP([C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C[C@@H](C2)C3)[C@@]4(C5)C[C@H]6C[C@H](C[C@@H]5C6)C4.CNC7=C(C8=CC=CC=C8[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C7
InChI
1S/C24H39P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h17-22H,2-16H2,1H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
ROZFJYIWIVSDBR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
For general uses, product is also available in powdered form (900349)
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)