Merck
916242
Sigma-Aldrich
Chiralyst Ru803
Umicore
Synonim(y):
(S-MeOBIPHEP)Ru(OAc)2, Diacetato[(S)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl]ruthenium(II), Ru[(S)-MeO-BIPHEP](OAc)2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H38O6P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
801.77
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
powder
mp
149-154 °C
Zastosowanie
Chiralyst Ru803 is a homogeneous catalyst useful for asymmetric hydrogenation and transfer hydrogenation.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Przechowywanie i stabilność
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informacje prawne
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)