Merck
901814
Sigma-Aldrich
UltraCat
≥95%
Synonim(y):
Bis(1-(2,6-dietylofenylo)-3,5,5-trimetylo-3-fenylopirolidyn-2-ylideno)dichloro(3-fenylo-1H-inden-1-ylideno)ruten(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C61H68Cl2N2Ru · CH3NO2
Masa cząsteczkowa:
1062.22
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Ru](Cl)(C1N(C2=C(CC)C=CC=C2CC)C(C)(C)CC1(C)C3=CC=CC=C3)(C4N(C5=C(CC)C=CC=C5CC)C(C)(C)CC4(C6=CC=CC=C6)C)=C7C8=CC=CC=C8C(C9=CC=CC=C9)=C7.C[N+]([O-])=O
InChI
1S/2C23H30N.C15H10.CH3NO2.2ClH.Ru/c2*1-6-18-12-11-13-19(7-2)21(18)24-17-23(5,16-22(24,3)4)20-14-9-8-10-15-20;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;1-2(3)4;;;/h2*8-15,17H,6-7,16H2,1-5H3;1-9,11H;1H3;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
YAAAJNYWUUZECH-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
UltraCat jest doskonały do CM (metatezy krzyżowej) terminalnych olefin typu 1 i doskonały do etenolizy. Katalizator jest również bardzo dobry do mRCM (makrocyklicznej metatezy z zamknięciem pierścienia) i RCM (metatezy z zamknięciem pierścienia) prowadzącej do małych/średnich pierścieni. Reakcje można prowadzić w temperaturze od 40 do 85 °C. Następujące rozpuszczalniki reakcyjne są kompatybilne: toluen, octan etylu, węglan dimetylu, CPME (eter metylowy cyklopentylu) i czysty substrat.
Dowiedz się więcej o naszych katalizatorach metatezy.
Informacje prawne
Sprzedawany we współpracy z Apeiron Synthesis, Inc. Ilości badawcze wynoszą 100 g / klienta / rok. W przypadku ilości przekraczających limit badawczy prosimy o kontakt z dostawcą pod adresem www.apeiron-synthesis.com.
WO 2017/055945
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rafał Gawin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(4), 981-986 (2016-12-13)
The state-of-the-art in olefin metathesis is application of N-heterocyclic carbene (NHC)-containing ruthenium alkylidenes for the formation of internal C=C bonds and of cyclic alkyl amino carbene (CAAC)-containing ruthenium benzylidenes in the production of terminal olefins. A straightforward synthesis of bis(CAAC)Ru