Merck
808008
Sigma-Aldrich
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2]
95%
Synonim(y):
Gusev osmium hydrogenation catalyst
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33ClN3OOsP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.13
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder or crystals
Zastosowanie
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2] is a robust and highly efficient precatalyst for coupling amines with methanol and ethanol to afford formamides and acetamides. It possesses excellent carbonyl selectivity with an unique activity for acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols to esters and amides.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemoselective hydrogenation of carbonyl compounds and acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols.
Spasyuk D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3743-3746 (2015)