Merck
901989
Sigma-Aldrich
Tetrazine-NHS ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11N5O4
Masa cząsteczkowa:
313.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
dostępność
available only in USA
mp
171-177 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Ester tetrazyny-NHS wykazuje wyjątkowo szybką kinetykę cykloaddycji z trans-cyklooktenem (TCO) jako dienofilem (do 30 000 M-1 s-1). Jest to najszybsza kinetyka odnotowana dla reakcji bioortogonalnej. Stabilność chemiczna tetrazyn jest znacznie niższa w porównaniu z metylotetrazynami, co wymaga staranniejszego doboru odczynników i warunków transformacji chemicznej. Jednak chemia tetrazyny jest nadal w akceptowalnym zakresie dla wielu zastosowań.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)