Kluczowe dokumenty
74280
1-Nonanol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Alcohol C9, Nonyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
13 mmHg ( 104 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.434
bp
215 °C (lit.)
mp
−8-−6 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide