Key Documents
45674
Erythromycin
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Erythromycinum
About This Item
Polecane produkty
agency
EPA 1694
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Poziom jakości
Postać
solid
kolor
white to faint yellow
rozpuszczalność
H2O: soluble 2 mg/mL
acetone: freely soluble
acetonitrile: freely soluble
alcohol: soluble
amyl acetate: moderately soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethyl acetate: freely soluble
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Zastosowanie
environmental
Tryb działania
protein synthesis | interferes
ciąg SMILES
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Klucz InChI
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
informacje o genach
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , MLNR(2862)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Opakowanie
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Protein synthesis is a complex, multi-step process involving many enzymes as well as conformational alignment. However, the majority of antibiotics that block bacterial protein synthesis interfere with the processes at the 30S subunit or 50S subunit of the 70S bacterial ribosome.