41960
Vegitone infusion broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Brain Heart Broth, Vegitone
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
dextrose, 2.0 g/L
disodium phosphate, 2.5 g/L
peptone (vegetable), 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
vegetable infusion powder, 5.0 g/L
vegetable special infusion powder, 12.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
opakowanie
pkg of -500 g
warunki przechowywania
(Dry place, tightly sealed containers)
pH końcowe
7.4±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
sterility testing
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
Haemophilus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.