28713
LB Broth
NutriSelect® Plus, from non-animal source(Vegitone), powder, pkg of 500 g, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Synonim(y):
Bulion wzbogacający E. coli
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
non-animal source (Vegitone)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptone (vegetable), 10.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
kolor
clear to slightly opaque yellow to amber Prepared media
light yellow Dehydrated powder
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
przydatność
nonselective for Escherichia coli (Recombinant)
nonselective for coliforms
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
- Przygotowane nośniki należy przechowywać w temperaturze poniżej 8°C, chroniąc przed bezpośrednim działaniem światła.
- Odwodniony proszek należy przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 2-25°C.
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?