Kluczowe dokumenty
04163
Nutrient Agar No 2, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Vegitone Nutrient Agar No 2
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 6579-1:2017
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
peptone (vegetable), 5.0 g/L
vegetable extract, 3.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective for bacteria (General Media)
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?