Kluczowe dokumenty
38944
Millipore
MRS Broth modified, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
DeMan, Rogosa and Sharpe Agar modified, Vegitone, Vegitone MRS Broth modified
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
ammonium citrate, 2 g/L
bromocresol green, 0.04 g/L
captan, 0.004 g/L
dextrose, 20 g/L
dipotassium phosphate, 2 g/L
magnesium sulfate, 0.10 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
2-phenylethyl alcohol, 3 g/L
proteose peptone (vegetable), 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
4.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective by low pH for Bifidobacterium spp.
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Zastosowanie
This MRS Broth contains plant peptone instead of animal peptone. It is recommended for the isolation and cultivation of Lactobacillus species.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 47,2 g w 1000 ml wody destylowanej zawierającej 1 ml polisorbatu 80(989 80; Sigma P8074). Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki i dokładnie wymieszać. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. W razie potrzeby dostosować pH za pomocą lodowatego kwasu octowego po sterylizacji.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Molecular biology-based methods, like PCR, can be used for lactobacilli detection.
Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.