Kluczowe dokumenty
56156
M-17 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic, selective medium for Streptococcus thermophilus
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
ascorbic acid, 0.5 g/L
lactose, 5 g/L
magnesium sulfate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
sodium glycerophosphate, 19 g/L
soya peptone (papainic), 5 g/L
tryptone, 2.5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?