Kluczowe dokumenty
63973
Millipore
M-17 Broth without lactose
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
Formularz
solid
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
ascorbic acid, 0.5 g/L
magnesium sulfate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
sodium glycerophosphate, 19 g/L
soya peptone (papainic), 5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
pH
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
microbiology
Zastosowanie
Z dodatkiem laktozy pożywka ta jest zalecana do hodowli Streptococcus thermophilus.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sposób użycia:
Zawiesić 37 g proszku w 1 litrze wody destylowanej i pozostawić do nasiąknięcia. Podgrzać do wrzenia i rozlać do odpowiednich pojemników. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)