Kluczowe dokumenty
92615
Supelco
Tin Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Sn in hydrochloric acid (nominal concentration)
Synonim(y):
Roztwór kalibracyjny cyny dla ICP
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
stężenie
1 g/L Sn in hydrochloric acid (nominal concentration)
metody
ICP: suitable
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Zastosowanie
Tin ICP standard is a suitable calibration standard for elemental analysis by InductivelyCoupled Plasma (ICP) technique.
Komentarz do analizy
1 g/L Sn in 10% hydrochloric acid, prepared with high purity tin metal, HCl and water
Inne uwagi
Aby uzyskać pełną listę produktów z naszej gamy CRM TraceCERT™ dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową standardów ICP i AAS.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)