75917
Brain Heart Infusion, Porcine
suitable for microbiology
Synonim(y):
Bulion BHI, bulion mózgowo-sercowy
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Porcine heart
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
amino-nitrogen, ≥4.5%
total nitrogen (N), ≥11%
opakowanie
pkg of 500 g
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry.)
pozostałość po prażeniu
≤17%
strata
≤6.0% loss on drying
kolor
light yellow
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 2%, clear, light yellow (and light brown-yellow and light brown)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.