Kluczowe dokumenty
03856
Nutrient Broth
No. 4, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Standard - Nutrient Broth
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
meat extract, 3 g/L
meat peptone, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
przydatność
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.