55678
PLET Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Polymyxin B - Lysozym - EDTA - Thallous acetate Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
beef heart infusion (extract from 500 g), 10 g/L
EDTA, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallous acetate, 0.04 g/L
tryptose, 10 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
przydatność
Bacillus anthracis
selective for Bacillus spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)