Key Documents
22184
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, powder, 60-700 mesh
Synonim(y):
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Polecane produkty
product name
Cellulose, acid washed, powder, for column chromatography
klasa czystości
for column chromatography
Poziom jakości
Postać
powder
jakość
acid washed
metody
LPLC: suitable
dł. włókna
0.02-0.25 mm
macierz
Cellulose
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
20-250 μm
ślady kationów
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
metoda separacji
size exclusion (SEC)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Klucz InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?