1.02330
Celuloza mikrokrystaliczna
for thin-layer chromatography
Synonim(y):
Cellulose microcrystalline
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose matrix
plastic support
Poziom jakości
Formularz
microcrystalline
temp. samozapłonu
232 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 500 g
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
wielkość cząstki
5-40 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
temp. przejścia
flash point 260 °C
gęstość
1.5 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
70‑400 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Klucz InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Badanie wpływu pochodnych celulozy na właściwości fizyczne i analityczne produktu leczniczego należącego do klasy II BCS: W badaniu zbadano wpływ mikrokrystalicznej celulozy na właściwości fizyczne i analityczne produktu leczniczego klasy II. Wyniki wykazały rolę mikrokrystalicznej celulozy w zwiększaniu stabilności i szybkości rozpuszczania leku, przyczyniając się do poprawy biodostępności (Domosławska et al., 2018).
- Zastosowanie etylocelulozy, celulozy mikrokrystalicznej i oktadekanolu do produkcji pływających granulek dyspersyjnych na bazie wosku...: W badaniu zbadano zastosowanie celulozy mikrokrystalicznej w formulacji pływających peletek na bazie wosku. Wyniki podkreśliły jej skuteczność w kontrolowaniu profilu uwalniania i zwiększaniu właściwości pływających systemu dostarczania leku (Yan et al., 2016).
- Modelowanie porowatości i frontu wodnego w granulkach celulozowych w celu zrozumienia zachowania uwalniania leku..: W artykule przedstawiono model do analizy porowatości i penetracji wody w peletkach celulozowych, zapewniający wgląd w mechanizmy uwalniania leku. W badaniu podkreślono kluczową rolę celulozy mikrokrystalicznej w modulowaniu profili uwalniania leków (Gomez-Carracedo et al., 2010).
- Szybko rozpuszczające się błony wykonane z maltodekstryn...: Badania dotyczyły włączenia celulozy mikrokrystalicznej do szybko rozpuszczających się filmów, wykazując jej wpływ na integralność filmu i szybkość rozpuszczania. Wyniki badań potwierdzają zastosowanie celulozy mikrokrystalicznej w celu zwiększenia wydajności cienkich błon doustnych (Cilurzo et al., 2008).
- Ściśliwość pływającychpeletek z chlorowodorkiem werapamilu pokrytych dyspersją Kollicoat SR 30 D.: W badaniu tym oceniano ściśliwość i właściwości mechaniczne pływających peletek zawierających celulozę mikrokrystaliczną, wykazując jej rolę w utrzymaniu integralności peletki i kontrolowanym uwalnianiu leku (Sawicki i Lunio, 2005).
Komentarz do analizy
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 10 - 30 µm
d 90 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 30 - 60 µm
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1