Kluczowe dokumenty
1.02331
Millipore
Cellulose microcrystalline
for column chromatography
Synonim(y):
Cellulose microcrystalline
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
Numer indeksu EC:
232-674-9
Materiały
cellulose matrix
plastic support
Poziom jakości
Formularz
microcrystalline
temp. samozapłonu
232 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 500 g
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
wielkość cząstki
<20 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
temp. przejścia
flash point 260 °C
gęstość
1.5 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
70‑400 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Klucz InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Komentarz do analizy
Sieve analysis (<20 µm): ≤20%
Sieve analysis (>160 µm): ≤2%
Sieve analysis (20-160 µm): ≥80%
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1