Kluczowe dokumenty
11365
Avicel® PH-101 Cellulose Resin
285 mesh
Synonim(y):
Celuloza mikrokrystaliczna
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
1170 PH-101, ~50 μm particle size
Formularz
powder
Poziom jakości
metody
LPLC: suitable
Matryca
Cellulose
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
~50 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Klucz InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Zastosowanie
- Avicel® PH-101 was used as reference material in characterisation of microcrystalline cellulose (MCC) using Powder X-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy.
- Avicel® PH-101 was used to evaluate crystallinity index and spectral analysis of cellulose using XRD and solid-state 13C NMR.
- Avicel® PH-101 was used in preparation of phosphoric acid-swollen cellulose for enzyme assay using HPLC.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?