Key Documents
22182
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, from spruce, 100-700 mesh
Synonim(y):
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Polecane produkty
product name
Cellulose, acid washed, from spruce, for column chromatography
pochodzenie biologiczne
spruce
Poziom jakości
klasa czystości
for column chromatography
Postać
powder
jakość
acid washed
metody
LPLC: suitable
dł. włókna
0.02-0.15 mm
zanieczyszczenia
≤0.05% ether extract
pozostałość po prażeniu
~0.01%
macierz
Cellulose
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
20-150 μm
ślady kationów
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
metoda separacji
size exclusion (SEC)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Klucz InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?