Kluczowe dokumenty
19448
Anhydroerythromycin A
analytical standard
Synonim(y):
Erythromycin anhydride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (TLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)C[C@@H](C)C5(O4)OC1(C)[C@H](O)[C@H]5C
InChI
1S/C37H65NO12/c1-14-25-36(10)29(40)22(6)37(50-36)18(2)16-35(9,49-37)31(48-33-27(39)24(38(11)12)15-19(3)44-33)20(4)28(21(5)32(42)46-25)47-26-17-34(8,43-13)30(41)23(7)45-26/h18-31,33,39-41H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-,37+/m1/s1
Klucz InChI
YKAVHPRGGAUFDN-JTQLBUQXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?