Kluczowe dokumenty
179981
1004 A98, nadtlenek benzoilu
reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
176 °F
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
105 °C (lit.)
grupa funkcyjna
peroxide
phenyl
ciąg SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sieciowanie termiczne wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) poprzez reakcję inicjowaną rodnikami
- Sieciowane rusztowania węglowe 3-D
- rusztowania z kwasu poli(mlekowego-co-glikolowego) (PLGA), MWCNT i jednościennych nanorurek węglowych (SWCNT)
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?