Merck
15235
Supelco
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine
for GC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Heptamethyldisilazane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H21NSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.42
Beilstein:
1737290
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
144-147 °C (lit.)
gęstość
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H21NSi2/c1-8(9(2,3)4)10(5,6)7/h1-7H3
Klucz InChI
ZSMNRKGGHXLZEC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-bis(trimetylosililo)metyloamina jest środkiem sililującym stosowanym do przygotowania pochodnych TMS. Ma mniej więcej taki sam potencjał sililowania jak heksametylodisilazan (HMDS) i może być stosowany w ten sam sposób. Produktem ubocznym reakcji jest gazowa metyloamina.
Inne uwagi
Reagent for methylamination of acid halides, e.g. a phosphorus fluoride
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Meyer et al.
Chemische Berichte, 121, 627-627 (1988)
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs