Merck
360120
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)amine
98%
Synonim(y):
Nitrilotris(trimethylsilane)
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.57
Beilstein:
1851880
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
tw
72 °C/10 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27NSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
Klucz InChI
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)