Kluczowe dokumenty
14849
Triethyl citrate
analytical standard
Synonim(y):
Ethyl citrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
9.7 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 107 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
n20/D 1.443
tw
235 °C/150 mmHg (lit.)
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 14849 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
311.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
155 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?