Kluczowe dokumenty
112402
Diethyl succinate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Bursztynian etylu, Butanodioinian dietylu, Butanodionian 1,4-dietylu
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6 (vs air)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?