Merck
12665
Sigma-Aldrich
Potassium (poly)sulfide
≥42% K2S basis
Synonim(y):
Polisiarczek potasu
About This Item
Wzór liniowy:
K2S/n
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
solid
stężenie
≥42% (K2S)
ciąg SMILES
[K+].S
InChI
1S/K.H2S/h;1H2/q+1;
Klucz InChI
ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Potassium polysulfide shows high aqueous solubility and can act as high energy density half-cells for secondary electrochemical storage systems. It can be used as a sulfur source for synthesizing sulfur nanoparticles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An energetic medium for electrochemical storage utilizing the high aqueous solubility of potassium polysulfide.
Licht S.
Journal of the Electrochemical Society, 134(9), 2137-2141 (1987)
Production of sulfur nanoparticles from aqueous solution of potassium polysulfide.
Massalimov I A, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 85(12), 1832-1837 (2012)