Kluczowe dokumenty
11685619910
Roche
Mieszanka do znakowania RNA fluoresceiną
solution, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting, suitable for hybridization
Synonim(y):
Etykietowanie RNA
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 20 reactions
opakowanie
pkg of 40 μL
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- in situ hybridization to tissues
- Southern blots
- northern blots
- plaque or colony lifts
- RNase protection experiments
Jakość
Zasada
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.