Key Documents
11427857910
Roche
Fluorescein-12-UTP
≥85% (HPLC), solution
Synonim(y):
Fluorescein-12-UTP tetralithium salt, Fluorescein-5(6)-carboxamidocaproyl-(5-[3-aminoallyl]uridine 5′-triphosphate)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥85% (HPLC)
Postać
solution
masa cząsteczkowa
1034.4
opakowanie
pkg of 25 μL (250 nmol; 10 mM)
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Typical analysis: At least 85% Fluorescein-12-UTP (HPLC, area%).
Zastosowanie
Labeled RNA can be subsequently detected by in situ hybridization and direct fluorescence detection or detection by ELISA using Anti-Fluorescein-AP, Fab fragments or Anti-Fluorescein-POD, Fab fragments.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash