Kluczowe dokumenty
11426346910
Roche
Anti-Fluorescein-POD, Fab fragments
from sheep
Synonim(y):
antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized (stabilized)
opakowanie
pkg of 150 U
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- Dot blot
- ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Southern blot
- Western blot
Uwaga dotycząca przygotowania
- Dot blot: 150 mU/ml
- ELISA: 50 to 150 mU/ml
- Immunohistocytochemistry: 250 to 500 mU/ml
- In situ hybridization: 1.5 to 7.5 U/ml
- Southern blot: 150 mU/ml
- Western blot: 500 to 1000 mU/ml
Working solution: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5. If necessary 1% Blocking reagent (w/v), dry milk powder, 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Rekonstytucja
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash