11170376001
Roche
Anti-Bromodeoxyuridine
from mouse IgG1 (clone: BMC9318)
Synonim(y):
anti-BrdU, antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BMC9318, monoclonal
Próba
90% (HPLC and SDS-PAGE)
Postać
solution
opakowanie
pkg of 50 μg (500 μl)
producent / nazwa handlowa
Roche
izotyp
IgG1
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- Flow cytometry
- Immunohistocytochemistry
- Cryosections
- Paraffin sections
Jakość
Charakterystyka techniczna
No. of tests: 250 (Flow cytometry)
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Working concentration of conjugate depends on application and substrate. Dilutions should be made in PBS (pH 7.4) containing 0.1% BSA to maintain stability of the antibody.
Komentarz do analizy
No cross reaction to any endogenous thymidine or uridine.
Cross reactivity with 5-Br-UTP has not been tested but it is suggested that there is a good chance for reaction, because the only difference is an absent hydroxyl group on the ribose distal to the bromine substitution.
Inne uwagi
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available