Kluczowe dokumenty
11299964001
Roche
Zestaw do znakowania i wykrywania 5-bromo-2′-deoksyurydyny II
sufficient for ≤100 tests, storage temp.:-20°C
Synonim(y):
5-BrdU, 5-bromo-2-deoksyurydyna
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for ≤100 tests
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Alternatively, 5-bromo-2′-deoxy-uridine (BrdU) may be used instead of thymidine. Cells that have incorporated BrdU into DNA are easily detected using a monoclonal antibody against BrdU and an enzyme- or fluorochrome-conjugated second antibody.
Specyficzność
Zastosowanie
- labeling of tooth roots for histology
- immunostaining of mice frontal sections
- immunofluorescence imaging of hepatocellular carcinoma sections
Cechy i korzyści
- Safe: No radioisotopes are used.
- Easy to perform: Follows a standard immunohistochemistry protocol.
- Sensitive: Denaturation of DNA with nucleases allows for highly sensitive detection of BrdU.
- Flexible: Allows double-labeling protocols.
Opakowanie
Zasada
Uwaga dotycząca przygotowania
Sample material:
Cell culture: adherent cells, suspension cells, organ or explant cultures. Frozen or paraffin-embedded tissue sections (after in vivo labeling).
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- BrdU Labeling Reagent 1,000x concentrated
- Washing Buffer concentrate 10x concentrated
- Incubation Buffer
- Anti-BrdU antibody, contains nucleases for DNA denaturation
- Anti-mouse Ig-alkaline Phosphatase antibody
- NBT
- BCIP
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 Dermal - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Testy komórkowe do proliferacji komórek (BrdU, MTT, WST1), żywotności komórek i eksperymentów cytotoksyczności do zastosowań w badaniach nad rakiem, neuronauką i komórkami macierzystymi.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.