Kluczowe dokumenty
SAB4300711
Sigma-Aldrich
Anti-NMDANR2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NMDAR2B, NR2B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
180 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_036706.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
The antibody detects endogenous level of total NMDANR2B Subunit protein.
Immunogen
Peptide sequence around aa.1250-1254(N-L-Y-D-I) derived from Human NMDANR2B Subunit.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raquel Romay-Tallon et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1149-1149 (2018-10-31)
Naïve depression patients show alterations in serotonin transporter (SERT) and serotonin 2A (5HT2A) receptor clustering in peripheral lymphocytes, and these alterations have been proposed as a biomarker of therapeutic efficacy in major depression. Repeated corticosterone (CORT) induces a consistent depression-like