About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
białko sprzężone
unconjugated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
opakowanie
pkg of 130 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN202
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przeciwciało przeciw bromodeoksyurydynie jest dostarczane w tym samym składzie, co przeciwciało monoklonalne przeciw BrdU w zestawie. Mieszanina przeciwciał i nukleazy jest kompatybilna z systemami detekcji, które zawierają fluorescencyjnie znakowane przeciwciała i odczynniki detekcji biotyna-streptawidyna.
Cechy i korzyści
- Przeciwciało monoklonalne przeciwko bromo-deoksyurydynie jest dostarczane w tej samej formule, która jest stosowana w zestawie Cytiva Cell Proliferation Kit (RPN20).
- Nie wymaga denaturacji chemicznej.
- Wykrywanie przy zachowaniu morfologii komórek.
- Można przeprowadzić podwójne barwienie immunocytochemiczne.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)