Kluczowe dokumenty
YY160123P
Millipore
PLJ 12-inch Cartridge Housing Code 0 Rc 3/4
About This Item
Kod UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materiały
fluoroelastomer seal
stainless steel head (SCS14)
stainless steel housing (SUS316)
stainless steel plug (SUS316)
stainless steel spring(s) (SUS316)
dostępność
available only in Japan
Parametry
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
Wysokość
38.9 cm (15.3 in.)
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
13 cm (5.1 in.)
dopasowywanie
base-dome connection O-ring (5-238)
Rc 1/4 drain/vent connection
Rc 1/4 gauge port connection
Rc 3/4 inlet/outlet connection
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
kompatybilność
for use with One 12-inch Code 0 Cartridge Filter
Opis ogólny
Device Configuration: T-line
Cechy i korzyści
Surface Finish, Exterior: Head: electropolished 12S; Bowl: #180 hair line
Surface Finish, Wetted: Head: electropolished 12S (O-ring groove: mechanical polished); Bowl: #180 hair line