HP01PPVT0
Optiseal Sanitary Cartridge Housing T-line
Small-volume applications
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316L stainless steel
silicone seal
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
OptiSeal®
dostępność
available only in North America
Parametry
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Wysokość
19.6 cm (7.7 in.)
Długość
20.2 cm
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
17.7 cm (7 in.)
masa
1.25 kg (2.75 lb)
dopasowywanie
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
kod wkładu
double O-rings (2-123; hold-down tabs)
kompatybilność
for use with Optiseal Cartridge Filter