Kluczowe dokumenty
HP01PPVN0
Millipore
Optiseal Sanitary Cartridge Housing In-line
Small-volume applications
About This Item
Kod UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materiały
316L stainless steel
silicone seal
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
OptiSeal®
dostępność
available only in North America
Parametry
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Wysokość
20.3 cm (8 in.)
Długość
20.2 cm
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
20.3 cm (8 in.)
masa
1.25 kg (2.75 lb)
dopasowywanie
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
kod wkładu
double O-rings (2-123; hold-down tabs)
kompatybilność
for use with Optiseal Cartridge Filter
Opis ogólny
Device Configuration: In-line
Zastosowanie
Small-volume applications
Cechy i korzyści
Surface Finish, Exterior: Sanitary finish Ra <0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: Fine electropolished sanitary finish, Ra <0.5 µm (20 µin)
Inne uwagi
Type of mounting used for filter housing: Can be supported by braced rigid tubing connections
Informacje prawne
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany