Kluczowe dokumenty
YY2103119-M
Millipore
Gauge 1/4 in. NPTM vacuum/pressure gauge 0-30 in. (760 mm) Hg vacuum  and 0-7 bar (0 100 psi)
About This Item
Kod UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materiały
316L stainless steel
Poziom jakości
śr. wewn.
6.3 mm (0.25 in.)