Kluczowe dokumenty
XX4004704-M
Millipore
Sito filtra, stal nierdzewna, 47 mm
Synonim(y):
Sito filtracyjne ze stali nierdzewnej
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiały
stainless steel screen
Poziom jakości
kompatybilność
for use with Stainless Steel Filter Holder
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Te uchwyty filtrów są idealne do ultraoczyszczania lub sterylizacji partii cieczy. Cylindryczna beczka mieści 100 ml (lub 340 ml) cieczy, która jest filtrowana przez zewnętrznie przyłożone ciśnienie gazu przez odpowiedni filtr wsparty na podstawie uchwytu.
Cechy i zalety:
-Uchwyt filtra posiada zbiornik na 100 ml (lub 340 ml) cieczy do filtracji wsadowej.
-Możliwość sterylizacji w autoklawie z założoną membraną do sterylnej filtracji
Zastosowania:
Filtracja wsadowa
Zastosowanie
Akcesoria do uchwytów filtrów do przygotowywania próbek.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13