Kluczowe dokumenty
WP6110060
Millipore
Chemical Duty Pump, 100 V/50–60 Hz
Synonim(y):
Pompa do transferu chemikaliów
About This Item
Kod UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
wejście AC/DC
100 V, 50–60 Hz
Warunki transportu
ambient
Zasada
Vacuum