XX6320002
Ładowarka akumulatorów, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
Kod UNSPSC:
41104424
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V, 60 Hz
Poziom jakości
moc wejściowa
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Akumulator niklowo-kadmowy 115 V DC
Zastosowanie
bakterie coli w kale, paciorkowce kałowe, mikroorganizmy