Merck
T-029
Supelco
cis-Tramadol-13C, D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC15D3H22NO2 · HCl
Masa cząsteczkowa:
303.85
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.N(C[C@@H]1[C@@](CCCC1)(O)c2cc(ccc2)OC([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1/i3D3;
Klucz InChI
PPKXEPBICJTCRU-QRPFLOSHSA-N
Opis ogólny
A stable-labeled internal standard for tramadol testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring, or forensic analysis. Tramadol is a synthetic analgesic used to treat moderate to moderately severe pain. The drug, sold under trade names Ultram®, Ultracet®, Ralivia, and Tramal, has a wide range of applications from treatment of rheumatoid arthritis to fibromyalgia.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultracet is a registered trademark of Johnson & Johnson
Ultram is a registered trademark of Johnson & Johnson
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Walidacja oczyszczania próbki moczu za pomocą HLB SPE do analizy opioidów za pomocą LC-MS/MS przy użyciu 96-dołkowej płytki Supel Swift HLB.