TB-1L-BK
Anti-s (clone P3BER), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-s from the clone P3BER, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
P3BER, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 L
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT™
stężenie
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6-8
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Zastosowanie
Bulk
For use by Tube technique
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2